Learn More
Synergy Healthcare™ Azowipe™ Hard Surface Disinfecting Wipes
Provides rapid disinfection of hard surfaces. Synergy Healthcare™ Azowipe™ Hard Surface Disinfectant Wipes are non-smearing, strong and durable for everyday use.
62.35€
Specifica
Product Type | Disinfectant Wipes |
---|---|
Monouso | Yes |
Formato | Wiper |
Quantità confezione | 200 Wipes/Dispenser |
Soluzione di saturazione | 70% isopropyl alcohol |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15649795
|
Synergy Healthcare™
81103 |
20 x 18 cm |
62.35€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- 70% Isopropyl alcohol disinfectant
- Broad spectrum activity against a range of micro-organisms
- Extremely fast contact times from 15 seconds
- Non-smearing and streak-free when used on hard surfaces.
- Suitable for food manufacturing, hospitality and catering sectors.
- Compliant with HTM-01-05 guidelines
Specifica
Disinfectant Wipes | |
Wiper | |
70% isopropyl alcohol |
Yes | |
200 Wipes/Dispenser |