Learn More
Azpack™ Fascetta in nylon non riapribile Azpack™
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 200 x 4.8mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
Marca:  Azpack™ 12356377
Codice prodotto. 12356377
  • 18.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Specifica
Cable Tie
4.8 mm
22 kg
UL94 Class V2
Nylon
200 x 4.8 mm
100/Pk.