Learn More
Azpack™ Fascetta in nylon non riapribile Azpack™
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 200 x 4.8mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
15.50€ - 16.90€
Specifica
Tipo | Fascetta serracavi |
---|---|
Materiale | Nylon |
Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 4.8 mm |
Dimensioni (L x P) | 200 x 4.8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12366377
|
Azpack™
12366377 |
Orange |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11328093
|
Azpack™
11328093 |
Trasparente |
15.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12386377
|
Azpack™
12386377 |
Viola |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12396377
|
Azpack™
12396377 |
Brown |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12326377
|
Azpack™
12326377 |
Red |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12346377
|
Azpack™
12346377 |
Yellow |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12356377
|
Azpack™
12356377 |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12376377
|
Azpack™
12376377 |
Silver |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12336377
|
Azpack™
12336377 |
Blue |
16.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Available in assorted sizes and colors.- Material - nylon
- Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
- Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Fascetta serracavi | |
200 mm | |
200 x 4.8 mm | |
100/Pk. |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL 94 Classe V2 |