Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 030163
Codice prodotto. 11553744
  • 366.00€ / 1 rotolo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Specifica
Specifica
Permanent Acrylic
Matte
Non-sterile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
4
Rectangle
0.091 mm
19.1 mm
6.4 mm
White
PVF
Circuit Board Labeling
20.3 mm
10,000 Labels
-70°C to +135°C
8.9 mm
19.1 mm