Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
366.00€ - 902.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Finitura | Matte |
Materiale | PVF |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11563744
|
Brady™
030164 |
White | 6.4 mm | 3 | 22.9 mm |
510.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11553744
|
Brady™
030163 |
White | 6.4 mm | 4 | 19.1 mm |
366.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11573744
|
Brady™
030165 |
White | 9.5 mm | 2 | 31.8 mm |
902.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11503754
|
Brady™
030168 |
Yellow | 9.5 mm | 2 | 31.8 mm |
902.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11583744
|
Brady™
030166 |
White | 12.7 mm | 3 | 15.2 mm |
902.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11513754
|
Brady™
030169 |
Yellow | 12.7 mm | 3 | 25.4 mm |
902.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- Self-extinguishing
Specifica
Permanent Acrylic | |
PVF | |
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
Rectangle | |
0.091 mm |
Matte | |
Non-sterile | |
10,000 Labels | |
-70°C to +135°C |