Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 030165
Codice prodotto. 11573744
  • 902.00€ / 1 rotolo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
PVF
Non-sterile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
2
Rectangle
0.091 mm
31.8 mm
9.5 mm
Permanent Acrylic
Matte
Thermal Transfer
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling
33 mm
10,000 Labels
-70°C to +135°C
12.1 mm
31.8 mm
9.5 mm