Learn More
BINDER™ Serie B Classic.Line - Standard-Incubatori, con regolazione meccanica
L'incubatore della serie B si propone come apparecchio affidabile ed efficiente con una robusta attrezzatura a un prezzo interessante.
Marca: BINDER™ 9010-0002
1296.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24371" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 30 °C a 70 °C
- con termostato idraulico-meccanico
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Impilabile
Specifica
1 cu. ft. | |
10 kg | |
Not Autoclavable | |
Acciaio inox | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard Incubator | |
B028-230V | |
1.5± K at 37°C | |
648 x 482 x 455 mm | |
580 mm | |
425 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
0,25 kW | |
50/60 Hz |
22 lb. | |
B028-230V, standard, Serie B Classic.Line - Standard-Incubatori con regolazione meccanica, 28 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
28 L | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
2 std./4 max. | |
30°C to 70°C | |
Analogica | |
1 | |
400 x 250 x 280 mm | |
22.8 in. | |
280 mm | |
23 kg | |
230 V | |
1,1 A |
Titolo del prodotto
BINDER™ Serie B Classic.Line - Standard-Incubatori, con regolazione meccanica > Model: B028-230V, Capacity: 28 L, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz