Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
Marca: Brady™ 361679
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For BBP33/i3300 printers.
Specifica
B33-620-499 | |
White | |
Nylon Cloth | |
Non-sterile | |
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
12.70 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Labels | |
Rectangle | |
25.40 mm | |
12.70 mm |