Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
224.00€ - 697.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Finitura | Matte |
Product Type | Labels |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
30041429
|
Brady™
361666 |
Yellow | 12.70 mm (Dia) | Round |
299.00€
pezzi 3000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041441
|
Brady™
361665 |
White | 12.70 mm (Dia) | Round |
261.00€
pezzi 3000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041459
|
Brady™
143002 |
White | 20.32 mm (W) x 36.50 mm (H) | Rectangle |
289.00€
pezzi 2500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041401
|
Brady™
361663 |
White | 9.53 mm (Dia) | Round |
236.00€
pezzi 3000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041423
|
Brady™
361664 |
Yellow | 9.53 mm (Dia) | Round |
273.00€
pezzi 3000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041407
|
Brady™
361679 |
White | 12.70 mm (W) x 25.40 mm (H) | Rectangle |
224.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041445
|
Brady™
361682 |
White | 25.40 mm (W) x 66.68 mm (H) | Rectangle |
495.00€
pezzi 1500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041408
|
Brady™
361681 |
White | 25.40 mm (W) x 36.50 mm (H) | Rectangle |
697.00€
pezzi 3000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30041440
|
Brady™
361694 |
White | 25.40 mm (W) x 12.45 mm (H) | Rectangle |
381.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
For BBP33/i3300 printers.
Specifica
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Labels | |
Non-sterile |