Learn More
BICASA Balance Table (Vibration-proof)
Vibration-proof Balance Table with HPL countertop and marble plate.
Marca:  BICASA BT.1200.900.780
Codice prodotto. 30057582
  • 2335.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
  • Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
  • Fire-retardant particleboard filler body
  • HPL countertop
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Separate internal welded tubular steel frame
  • with levelling feet and CAU devices
Specifica
Specifica
Balance Table
Not Autoclavable
Holding balances
Frame, Marble Plate (770 x 350 x 40 mm th)
1200 mm
Light Gray
900 x 1200 x 780 mm
Balances and analytical instruments
47.2 in.
Phenolic Resin
Titolo del prodotto
BICASA Balance Table (Vibration-proof) > Dimensions (L x W x H): 1200 x 900 x 780 mm