missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Reagent Tubes
Bandmate Reagent Tubes are specially designed for use with the Bandmate Automated Western Blot Processor.
160.00€ - 636.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor |
Product Line | Bandmate |
Tipo | Reagent Tube |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17193309
|
Invitrogen™
BW020X25 |
500 tubes |
636.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17103319
|
Invitrogen™
BW020X5 |
100 tubes |
160.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
The tubes are required for dispensing primary and secondary antibodies into the Bandmate mini and midi incubation trays during the automated western blot processing procedure. Two reagent tubes are required for each blot.Specifica
Clear | |
Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor | |
Reagent Tube |
Western Blot | |
Bandmate | |
Ambient |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Bandmate™ Reagent Tubes