Learn More
Thermo Scientific™ Barcoded Latch Racks for Matrix™ Storage Tubes
GREENER_CHOICE
Create custom arrays with empty ANSI-format racks featuring 2D and linear barcodes and human readable type on three sides and a 2D barcode on the base of the rack.
6.40€ - 201.00€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
15543734
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4897-BR
1.0mL Screwtop Tubes 5
105.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15553734
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4898-BR
500μL Tubes 10
201.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15563734
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4900-BR
500μL Screwtop Tubes 5
106.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11620833
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4902
1.4mL tubes 10
66.85€
pezzi 10
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15374297
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4903
0.75mL tubes 10
6.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enhance sample storage at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen, with Thermo Scientific™ Matrix™ barcoded latch racks. Barcoded Latch Racks feature a linear barcode, 2D barcode and human readable rack identification on three sides of the rack for the ultimate in sample tracking. Use in combination with Thermo Scientific 2D barcoded tubes, barcode readers, arrayers and capping equipment.
Superior Storage Rack Design
  • Storage in robot-friendly ANSI-footprint rack
  • Racks feature linear barcode, human readable ID and 2D barcode for ultimate sample tracking regardless of your barcode system
  • Rack barcodes are compatible with our range of VisionMate readers
  • Hinged lid rests in open position on rack while conducting manual pipetting to prevent contamination of lid sitting on bench
Latch Racks Save Precious Space
  • ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
  • Latch rack lid can be lifted robotically for tube access with high-throughput automated applications
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Barcoded Latch Racks for Matrix™ Storage Tubes