Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Water Purification Systems
Produce Type 1 ultrapure water with low operating costs using the Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Water Purification system.
3830.00€ - 5460.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE, CSA
Contenuto batterico <1 CFU/mL
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Tap or Pretreated
Portata Up to 2.5 L/min.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Moduli Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Moduli Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
12331278
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
D4632-33
3 240 V
3830.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11466348
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
D4642-33
4 240 V
5460.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
CE, CSA
No
Up to 2.5 L/min.
Optional
No
Water Purification System
<1 μM/mL
19 cm
71.1 cm
<1 CFU/mL
Tap or Pretreated
Type 1
18.2 Mohm.cm at 25°C
<10 ppb
100 psig (6.9 bar)
7.5 in.
28 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Water Purification Systems