Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System
Improve functional and economical production of high-purity water with this modularly designed laboratory reverse osmosis system.
3516.02€ - 8130.45€
Specifica
Ritenzione batterica 99%
Controllo dell'acqua di alimentazione Integrated
Tipo Reverse Osmosis Water Purification System
Connettore acqua di alimentazione 3/4 in. NPT
Pressione di esercizio 1.5 to 6 bar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Prestazioni di permeazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Prestazioni di permeazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11307001
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50132385
3 L/hr. N/A N/A N/A
11317001
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50132386
7 L/hr.
5899.35€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11327001
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50132387
12 L/hr.
6803.85€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11337001
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50132388
20 L/hr.
8130.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11347001
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50132389
40 L/hr. N/A N/A N/A
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
99%
Reverse Osmosis Water Purification System
1.5 to 6 bar
2°C to 35°C
603 mm
21 kg
230 V
Integrated
3/4 in. NPT
0.1 kW
372 mm
330 mm
230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System