Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Water Purification System
All in One ! The Smart2Pure™ Pro system is a compact system which converts tap water to into ASTM Type 1. The Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH offers the choice of a 30 L or 60 L reservoir for customizable storage capacity and ability to dispense both ASTM Type 1 and Type II water.
12663.00€ - 15276.00€
Specifica
Ritenzione batterica 0.99
Conducibilità Tipo 1: 0.055 μS/cm e Tipo II: da 0.067 a 0.1 μS/cm
Contenuto batterico <0.01 CFU/ml
Feedwater Connector 3/4 in NPT e 1/2 in NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15980206
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
50157873
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 30 l - Sistema completo
13869.00€
1 unità
Spedizione stimata: 11-01-2029
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15970206
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
50157872
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 60 l - Sistema completo
15276.00€
1 unità
Spedizione stimata: 04-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15900216
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
50157882
Smart2Pure Pro 16 UV/UF and 30L Tank
12663.00€
1 unità
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15990206
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
50157877
Smart2Pure Pro 16 UV/UF and 60L Tank
14070.00€
1 unità
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Water Purification System