Learn More
asecos™ Base Cover with Adjusting Aids
Base cover with adjusting aids (panel melamine resin-coated)
Marca:  asecos™ 31004
Codice prodotto. 15337433
  • 90.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • base cover
  • panel melamine resin-coated RAL 7016
  • with adjusting aids
Specifica
Specifica
536 mm
For tall cabinets with width 600 mm, for model(s): Q30
Melamine resin laminated
486 mm
Chipboard
536 x 486 x 88 mm
88 mm
1.5 kg
Gray
Base Cover
Titolo del prodotto
asecos™ Base Cover with Adjusting Aids > Width: 486 mm