Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marca:  Elma 1119922
Codice prodotto. 17888835
  • 49.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Specifica
Specifica
Modular Basket System
2.2 lb.
105 x 110 x 50 mm
1.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 20