Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
47.15€ - 205.00€
Specifica
Tipo | Modular Basket System |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17891666
|
Elma
1108916 |
105 x 195 x 50 mm | Basket System Modular Type 30 |
52.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17848835
|
Elma
1111838 |
105 x 455 x 55 mm | Basket System Modular Type 80 |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17868835
|
Elma
1113045 |
105 x 195 x 95 mm | Basket System Modular Type 40 |
60.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17818835
|
Elma
1113050 |
105 x 255 x 95 mm | Basket System Modular Type 60 |
73.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17838835
|
Elma
1113072 |
255 x 450 x 135 mm | Basket System Modular Type 300 |
205.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17828835
|
Elma
1113110 |
255 x 450 x 55 mm | Basket System Modular Type 150 |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17808835
|
Elma
1113387 |
195 x 250 x 90 mm | Basket System Modular Type 100 |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17858835
|
Elma
1113390 |
195 x 250 x 135 mm | Basket System Modular Type 120 |
158.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878835
|
Elma
1113404 |
255 x 280 x 135 mm | Basket System Modular Type 180 |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17898825
|
Elma
1117923 |
70 x 155 x 35 mm | Basket System Modular Type 10 |
47.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17888835
|
Elma
1119922 |
105 x 110 x 50 mm | Basket System Modular Type 20 |
49.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Stainless steel with plastic handles
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Specifica
Modular Basket System | |
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |