Learn More
Hirschmann™ Batch Calibration Certificate
For all measuring instruments of one production lot.
Marca:  Hirschmann™ 9980101
Codice prodotto. 10626711
  • 37.60€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Quality certificate shows the same batch number
  • Certificate provides information on the mean value of the production lot, the standard deviation and the prescribed tolerance
  • Accessory item
Specifica
Specifica
Measuring Instruments
Batch calibration
Certificate
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Batch Calibration Certificate > Batch certificate