Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Trypticase™ Soy Broth Prepared Media
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
Marca:  BD 221092
Codice prodotto. 17322321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
15°C to 25°C
United States
Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Dextrose 2.5g/L
Size K tubes with cap
Beige
Liquid
Trypticase Soy Broth
For qualitative procedures for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms
10 x 8 mL
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use.