Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Trypticase™ Soy Broth Prepared Media
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
59.00€ - 214.00€
Specifica
Colore | Beige |
---|---|
Content And Storage | 15°C to 25°C |
Forma | Liquid |
Manufacturing Origin | United States |
Tipo di media | Trypticase Soy Broth |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17332321
|
BD
221093 |
Size K tubes with cap | 100 x 8 mL |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16512382
|
BD
221815 |
Size K tubes with cap | 100 x 2 mL |
118.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17352341
|
BD
221716 |
Size K tubes with cap | 100 x 5 mL |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15142265
|
BD
297354 |
Size K tubes with cap | 100 x 10 mL |
214.00€
10mL |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17322321
|
BD
221092 |
Size K tubes with cap | 10 x 8 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
Beige | |
Liquid | |
Trypticase Soy Broth | |
For qualitative procedures for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms |
15°C to 25°C | |
United States | |
Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Dextrose 2.5g/L |
For in vitro diagnostic use.