Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners
BIOPHARMA
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
Marca:  Berkshire™ BGL3.20R
Codice prodotto. 12940975
  • 33.90€ / 10 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
  • Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
  • Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
  • 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
  • Ambidextrous design can be used on either hand
  • Gloves can be repeatedly laundered for reuse
  • Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Specifica
Specifica
Uncoated
Reusable
Polyester
Full
Knit
BGL3
White
Ambidestri
Regular
Laboratories and Manufacturing Environments
White
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0000848537 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data20/01/2025 Catalog NumberBGL3.20R
Numero di lotto0000848956 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data20/01/2025 Catalog NumberBGL3.20R
Numero di lotto0000847104 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data10/12/2024 Catalog NumberBGL3.20R
Numero di lotto0000848956 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/09/2024 Catalog NumberBGL3.20R
Numero di lotto0000846597 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2024 Catalog NumberBGL3.20R
Titolo del prodotto
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners > Regular