Learn More
BD Annexin V-PE
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
Marca:  BD 556422
508.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12860460
  • 510.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Format: PE
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 Tests
Aqueous Buffered solution containing 0.2% BSA and 0.09% Sodium Azide
Flow Cytometry
5 μL
4°C
Liquid
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BD Annexin V-PE > Format: PE; 100 tests