Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Sabouraud Dextrose Agar Prepared Media Slants
Used in qualitative procedures for cultivation of dermatophytes
Marca:  BD 221012
Codice prodotto. 17332311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
2°C to 8°C
United States
Pancreatic digest of Casein 5g/L, Peptic digest of Animal Tissue 5g/L, Dextrose 40g/L, Agar 15g/L
Tube with Tight Cap
Beige
Liquid
Sabouraud Dextrose Agar
Cultivation of dermatophytes
10/Pk.
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use.