Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Sabouraud Dextrose Agar Prepared Media Slants
Used in qualitative procedures for cultivation of dermatophytes
63.10€ - 376.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
---|---|
Colore | Beige |
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Forma | Liquid |
Manufacturing Origin | United States |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17332311
|
BD
221012 |
10/Pk. | |||||||
17342311
|
BD
221013 |
100 Pack |
376.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP | |
2°C to 8°C | |
United States | |
Pancreatic digest of Casein 5g/L, Peptic digest of Animal Tissue 5g/L, Dextrose 40g/L, Agar 15g/L | |
Tube with Tight Cap |
Beige | |
Liquid | |
Sabouraud Dextrose Agar | |
Cultivation of dermatophytes |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 548 Days
For in vitro diagnostic use.