Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Selenite-F Broth Prepared Media
For isolation of Salmonella from feces, urine, water, foods and other materials of sanitary importance
Marca: BD 221021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02050kg
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
CE, BS12, MCM9, SMWW | |
2°C to 8°C | |
United States | |
Pancreatic digest of Casein 5g/L, Lactose 4g/L, Sodium Selenite 4g/L, Sodium Phosphate 10g/L | |
Tube with Tight Cap |
Beige | |
Liquid | |
Selenite-F Broth | |
Isolation of Salmonella from feces, urine, Water, foods and other materials of sanitary importance | |
100 Pack |
Sicurezza e movimentazione
- BD BBL Selenite-F, 8 mL of 100 size K tubes
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium selenite
For in vitro diagnostic use.