Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Selenite-F Broth Prepared Media
For isolation of Salmonella from feces, urine, water, foods and other materials of sanitary importance
68.05€ - 405.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, BS12, MCM9, SMWW |
---|---|
Colore | Beige |
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Forma | Liquid |
Manufacturing Origin | United States |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17362311
|
BD
221021 |
100 Pack |
405.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17352311
|
BD
221020 |
10 Pack |
68.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
CE, BS12, MCM9, SMWW | |
2°C to 8°C | |
United States | |
Pancreatic digest of Casein 5g/L, Lactose 4g/L, Sodium Selenite 4g/L, Sodium Phosphate 10g/L | |
Tube with Tight Cap |
Beige | |
Liquid | |
Selenite-F Broth | |
Isolation of Salmonella from feces, urine, Water, foods and other materials of sanitary importance |
For in vitro diagnostic use.