Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Trypticase™ Soy Broth Prepare Media with 20% Glycerol
Used in the long-term frozen maintenance of bacterial stock cultures
Marca:  BD 297808
Codice prodotto. 15356856
  • 156.00€ / 150mL
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
K-Tube is glass, 100 x 13mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO/DIS, 11014
2 to 25°C
United States
Microbial Cultivation
Long-term frozen maintenance of bacterial stock cultures
Ctn. of 100 size K tubes
Beige
Liquid
Trypticase Soy Broth with 20% Glycerol
Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Dextrose 2.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Glycerol 200mL
100
1.5 mL, 100/Pk.