missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Trypticase™ Soy Broth Prepare Media with 20% Glycerol
Used in the long-term frozen maintenance of bacterial stock cultures
156.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Colore | Beige |
Content And Storage | 2 to 25°C |
Forma | Liquid |
Manufacturing Origin | United States |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15356856
|
BD
297808 |
1.5 mL, 100/Pk. | Ctn. of 100 size K tubes |
156.00€
150mL |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
ISO/DIS, 11014 | |
2 to 25°C | |
United States | |
Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Dextrose 2.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Glycerol 200mL |
Beige | |
Liquid | |
Trypticase Soy Broth with 20% Glycerol | |
Long-term frozen maintenance of bacterial stock cultures |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 548 Days