Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ TSI Agar™ Slants (Triple Sugar Iron Agar) Prepared Media
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
Marca:  BD 221038
Codice prodotto. 17382311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
2°C to 8°C
United States
Pancreatic digest of Casein 10g/L, Peptic digest of Animal Tissue 10g/L, Sodium Chloride 5g/L, Lactose 10g/L, Sucrose 10g/L, Dextrose 1g/L, Ferrous Ammonium Sulfate 0.2g/L, Sodium Thiosulfate 0.2g/L, Phenol red 0.025g/L, Agar 13g/L
Size K tubes with tight cap
Beige
Liquid
TSI Agar (Triple Sugar Iron)
Cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms from variety of clinical and nonclinical specimens
10/Pk.
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use.