Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ TSI Agar™ Slants (Triple Sugar Iron Agar) Prepared Media
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
47.55€ - 406.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Colore Beige
Content And Storage 2°C to 8°C
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17382311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD
221038
10/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17392311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD
221039
100/Pk.
406.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
Specifica
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
2°C to 8°C
United States
Pancreatic digest of Casein 10g/L, Peptic digest of Animal Tissue 10g/L, Sodium Chloride 5g/L, Lactose 10g/L, Sucrose 10g/L, Dextrose 1g/L, Ferrous Ammonium Sulfate 0.2g/L, Sodium Thiosulfate 0.2g/L, Phenol red 0.025g/L, Agar 13g/L
Size K tubes with tight cap
Beige
Liquid
TSI Agar (Triple Sugar Iron)
Cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms from variety of clinical and nonclinical specimens
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 365 Days
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For in vitro diagnostic use.