Learn More
BD Biotin Human CD8 T Lymphocyte Enrichment Set - DM
For the negative selection of CD8 T lymphocytes from peripheral blood
Marca:  BD 557941
1224.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15809128
  • 1315.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Avoids inadvertent activation of the enriched CD8 T lymphocytes
Magnetic Labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Biotin
1 x 109 Cells
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BD Biotin Human CD8 T Lymphocyte Enrichment Set - DM > 5mL