Learn More
BD Calcium Assay Kit
For homogeneous measurement of intracellular Calcium changes
665.00€ - 4540.00€
Specifica
Content And Storage | -20°C |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For homogeneous measurement of intracellular calcium changes |
Tipo | Detection Assay Kit |
Includes: Calcium Indicator, 10X Signal Enhancer
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15806289
|
BD
640176 |
10 Preps |
665.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15826289
|
BD
640178 |
100 Preps |
4540.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Assay involves only one dye addition step and does not require washing
- Allows easy implementation in high throughput environment
Specifica
-20°C | |
For homogeneous measurement of intracellular calcium changes | |
Detection Assay Kit |
Research use only
Titolo del prodotto
BD Calcium Assay Kit