Learn More
BD Cell Viability Solution
Ready-to-use solution of the nucleic acid dye, 7-Amino-actinomycin D (7-AAD) that can be used in place of propidium iodide (PI) for the exclusion of nonviable cells in flow cytometric assays
Marca: BD 555816
135.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Used as a viability probe for methods of dead cell exclusion, based on a light scatter and uptake of 7-AAD as detected in FL3
- Does not require dilution
Flow Cytometry
Specifica
4°C | |
100 Tests |