Learn More
BD Cell Viability Solution
Ready-to-use solution of the nucleic acid dye, 7-Amino-actinomycin D (7-AAD) that can be used in place of propidium iodide (PI) for the exclusion of nonviable cells in flow cytometric assays
136.00€ - 540.00€
Specifica
Content And Storage 4°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15878458
Vedere i documenti
BD
555816
100 Tests
136.00€
Pezzo
15868458
Vedere i documenti
BD
555815
500 Tests
540.00€
Descrizione
  • Used as a viability probe for methods of dead cell exclusion, based on a light scatter and uptake of 7-AAD as detected in FL3
  • Does not require dilution
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
4°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BD Cell Viability Solution