Learn More
BD Adiuvanti Difco™
Used to prepare antigen-adjuvant emulsions. BD™ Difco™ Adjuvants are used in immunological studies with laboratory animals. (Not intended for human or therapeutic use.)
90.20€ - 1515.00€
Specifica
Content And Storage | Store in cool, dry conditions in well sealed containers, away from oxidizing agents. |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Studi immunologici su cavie da laboratorio |
Allerta:
Not intended for human or therapeutic use.
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11719062
|
BD
263810 |
Completo di Freund | 10 ml |
279.00€
60mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11729062
|
BD
263910 |
Incompleto di Freund | 10 ml |
90.20€
60mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17224363
|
BD
264010 |
Mycobacterium butyricum | 6 x 100 mg |
1445.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11762934
|
BD
231131 |
Complete H37Ra | 6 x 10 mL |
256.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10218823
|
BD
231141 |
Mycobacterium tuberculosis H37Ra | 6 x 100 mg |
1515.00€
600mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- I coadiuvanti sono mescolati con una soluzione o sospensione acquosa di antigene
- Una volta iniettati, forniscono un gruppo di antigeni emulsionati nel sito dell'iniezione e permettono agli antigeni di essere rilasciati per un periodo prolungato; di conseguenza la risposta immunitaria agli antigeni (specie a quelli solubili) è potenziata e prolungata
- Utilizzare il coadiuvante incompleto di Freund per evitare l'uso di bacilli acido-resistenti; la reazione degli anticorpi, tuttavia, non è marcata come con il coadiuvante completo
Non destinato all'utilizzo umano o terapeutico.
Specifica
Store in cool, dry conditions in well sealed containers, away from oxidizing agents. | |
Studi immunologici su cavie da laboratorio |
Titolo del prodotto
BD Adiuvanti Difco™