Learn More
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen and Antisera
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Bordetella Pertusis antigen and Bordetella Parapertusis antisera
Marca: BD 225851
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Allerta:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Descrizione
- Product type: Antigens and Antisera
- Groupings: A through B products
- Sub type: Quality control antigens
- Type: Antigens
- Quantity: 5mL
- Shelf Life: 730 days
- Positive Control for Bordetella pertussis antiserum
- Subtype: Bordetella Antisera
- Type: Antisera
- Lyophilized, rehydrate to 1mL
- Shelf Life: 965 days
- Rabbit serum for slide agglutination
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked | |
Antisera | |
5 mL |
Sicurezza e movimentazione
- BD Difco Bordetella Pertussis Antigen, 5 mL
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide