Learn More
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen and Antisera
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Bordetella Pertusis antigen and Bordetella Parapertusis antisera
261.00€ - 324.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Marked |
---|
Allerta:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11712774
|
BD
223101 |
1 mL | Bordetella parapertussis Antiserum |
324.00€
1mL |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11702844
|
BD
225851 |
5 mL | Antisera |
261.00€
5mL |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Product type: Antigens and Antisera
- Groupings: A through B products
- Sub type: Quality control antigens
- Type: Antigens
- Quantity: 5mL
- Shelf Life: 730 days
- Positive Control for Bordetella pertussis antiserum
- Subtype: Bordetella Antisera
- Type: Antisera
- Lyophilized, rehydrate to 1mL
- Shelf Life: 965 days
- Rabbit serum for slide agglutination
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked |