Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Tryptic Soy Broth (TSA) (terreno con idrolizzato di farina di soia-caseina)
Terreno disidratato per isolamento, rilevamento e coltura di un'ampia gamma di microrganismi
178.00€ - 1695.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
---|---|
Colore | Light beige |
Content And Storage | Da 2° a 25 °C |
Forma | Disidratato |
Tipo di media | Tryptic Soy Broth (TSA) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10098983
|
BD
211825 |
500 g | Flacone |
178.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11738163
|
BD
211822 |
2000 g | Secchio |
338.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11748163
|
BD
211823 |
10 kg | Secchio |
1695.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Coltura di microrganismi esigenti e non esigenti di una serie di campioni clinici e non clinici
Specifica
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP | |
Da 2° a 25 °C | |
Tryptic Soy Broth (TSA) | |
Idrolizzato pancreatico di caseina 17 g/l, idrolizzato papaico di farina di soia 3 g/l, destrosio 2.5 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, fosfato bipotassico 2.5 g/l |
Light beige | |
Disidratato | |
Microbiology Media | |
Coltivazione di microrganismi esigenti e non esigenti di una serie di campioni clinici e non clinici |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 giorni
Titolo del prodotto
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Tryptic Soy Broth (TSA) (terreno con idrolizzato di farina di soia-caseina)