Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Yeast Nitrogen Base (YNB) senza aminoacidi e solfato di ammonio
Formula di Wickerham, classificazione dei lieviti secondo i requisiti di azoto e carbonio
80.20€ - 4450.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Colore | Light yellowish-beige |
Content And Storage | <30°C |
Forma | Dehydrated Powder |
Tipo di media | Yeast Nitrogen Base |
Product Code | Brand | Quantità | Tipo di imballaggio | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Tipo di imballaggio | Price | Quantity & Availability | ||||
11733014
|
BD
233510 |
10 kg | Pail |
4450.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11743014
|
BD
233520 |
100 g | Flacone |
80.20€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Media with Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate are included in many applications for the study of yeasts in molecular genetics. Yeasts are unicellular, eukaryotic, budding cells that are generally round-to-oval or elongate in shape. They multiply principally by the production of blastoconidia (buds). Yeast colonies are moist and creamy or glabrous to membranous in texture. Yeasts are considered opportunistic pathogens.
- Contains all essential nutrients and vitamins necessary for the cultivation of yeasts and a source of nitrogen and carbohydrate
- Lacks the amino acids histidine, methionine and tryptophan and ammonium sulfate
- Prepared according to Guenter’s modification of Wickerham’s Yeast Nitrogen Base formulation
- Displays a good cultural response to Kloeckera apiculata 9774 and Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (0.17% solution, 25°C): 4.5 ± 0.2
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
Specifications
ISO/DIS, 11014 | |
<30°C | |
Yeast Nitrogen Base | |
Approximate Formula per Liter:
|
Light yellowish-beige | |
Dehydrated Powder | |
Microbiology Media | |
For classifying Yeasts based on colonial characteristics and cell morphology |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Days
- Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.