Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
Marca: BD 224311
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00300kg
Descrizione
- Product type: Antigens and Antisera
- Groupings: U through Z Products
- Sub type: Vibrio cholerae
- Type: Antisera
- Lyophilized, rehydrate to 3mL
- Sufficient reagent for 20 slide tests
- Available with 3 different antiserum types and O Antibodies
- Shelf Life: 1095 days
Rabbit serum for slide agglutination test
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked | |
Refrigerate, store at 2°C to 8°C | |
Microbiology Media |
Sicurezza e movimentazione
- BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Ogawa, 3 mL
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide