Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
122.00€ - 189.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Marked |
---|---|
Content And Storage | Refrigerate, store at 2°C to 8°C |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11792784
|
BD
224301 |
Microbiology Media |
189.00€
3mL |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11722794
|
BD
224311 |
Microbiology Media |
175.44€
3mL |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742794
|
BD
224321 |
Microbiology Media |
122.00€
3mL |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Product type: Antigens and Antisera
- Groupings: U through Z Products
- Sub type: Vibrio cholerae
- Type: Antisera
- Lyophilized, rehydrate to 3mL
- Sufficient reagent for 20 slide tests
- Available with 3 different antiserum types and O Antibodies
- Shelf Life: 1095 days
Rabbit serum for slide agglutination test
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked | |
Refrigerate, store at 2°C to 8°C | |
Microbiology Media |