Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
Marca:  BD 224321
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00300kg
Codice prodotto. 11742794
  • 122.00€ / 3mL
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Product type: Antigens and Antisera
  • Groupings: U through Z Products
  • Sub type: Vibrio cholerae
  • Type: Antisera
  • Lyophilized, rehydrate to 3mL
  • Sufficient reagent for 20 slide tests
  • Available with 3 different antiserum types and O Antibodies
  • Shelf Life: 1095 days
Rabbit serum for slide agglutination test
Certifications
CE marked
Specifica
Specifica
CE Marked
Refrigerate, store at 2°C to 8°C
Microbiology Media
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Poly, 3 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide