Learn More
BD Contenitori per incubazione per sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ
Per produrre atmosfere adatte a supportare l'isolamento primario e la coltura di una vasta gamma di batteri. I contenitori per la generazione di gas BD Difco™ GasPak™ EZ sono sistemi multiuso in grado di supportare l'isolamento primario e la coltura di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica all'interno dei contenitori per incubazione multiuso.
258.00€ - 580.00€
Specifica
Tipo | Contenitore per incubazione GasPak™ EZ |
---|---|
Tipo di chiusura | Chiusure facili |
Content And Storage | Da 2 a 25 °C |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10118924
|
BD
260671 |
Da 15 a 18 piastre Petri | Standard |
258.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11737194
|
BD
260672 |
Da 30 a 33 piastre Petri | Large |
580.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of a wide range of bacteria. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems Incubation Containers are multi-use systems able to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic, or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
- Contenitori infrangibili, resistenti agli agenti chimici
Specifica
Contenitore per incubazione GasPak™ EZ | |
Da 2 a 25 °C | |
Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica |
Chiusure facili | |
Reusable | |
GasPak |