Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sacchetti per sistema di contenitori
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets provide catalyst-free convenience.
Marca: BD 260001
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use in both the GasPak™ EZ Containers and the GasPak™ 100 and GasPak™ 150 jars
- Sachets require no water or catalyst for activation and are engineered to provide rapid gas generation for optimal bacterial growth
Specifica
Sacchetti per sistema anaerobico GasPak™ EZ con indicatore | |
Sacchetto | |
Sistema anaerobico GasPak™ EZ | |
GasPak |
Da 2° a 25 °C | |
Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica | |
Indicatore | |
20 sacchetti/confezione |
Titolo del prodotto
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments