Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sacchetti per sistema di contenitori
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets provide catalyst-free convenience.
101.00€ - 277.00€
Specifica
Content And Storage | Da 2° a 25 °C |
---|---|
Formato | Sacchetto |
Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica |
Product Line | GasPak |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10612796
|
BD
260001 |
Sistema anaerobico GasPak™ EZ | Sacchetti per sistema anaerobico GasPak™ EZ con indicatore | Indicatore |
101.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11747194
|
BD
260678 |
Sistema anaerobico GasPak™ EZ | Sacchetti per sistema anaerobico GasPak™ EZ | — |
277.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11767194
|
BD
260680 |
Sistema di contenitori EZ Campy | Sacchetto per sistema di contenitori GasPak™ EZ Campy | — |
128.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11757194
|
BD
260679 |
Sistema di contenitori EZ CO2 | Sacchetto per sistema di contenitori GasPak™ EZ CO2 | — |
174.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- For use in both the GasPak™ EZ Containers and the GasPak™ 100 and GasPak™ 150 jars
- Sachets require no water or catalyst for activation and are engineered to provide rapid gas generation for optimal bacterial growth
Specifica
Da 2° a 25 °C | |
Sacchetto | |
Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica | |
GasPak |
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
Titolo del prodotto
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sacchetti per sistema di contenitori