Learn More
BD Leukocyte Activation Cocktail, with BD GolgiPlug™
For elicitating primary cytokine response from T cells
Marca:  BD 550583
738.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15886328
  • 740.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Includes: Phorbol ester PMA, calcium ionophore (Ionomycin), protein transport inhibitor BD GolgiPlug™ (brefeldin A)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use polyclonal cell activation mixture
  • Stimulates cells and produces cytokine
  • Localizes cytokines by protein transport inhibitor component
  • Blocks intracellular protein transport processes
  • Enhances detectability of cytokine-producing cells by immunofluorescent staining and flow cytometric analysis
Intracellular staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
-80°C
7.2
2 x 100μL
Titolo del prodotto
BD Leukocyte Activation Cocktail, with BD GolgiPlug™ > Leukocyte Activation Cocktail with BD GolgiPlug; 2x100μL
Solo per ricerca