Learn More
BD DRAQ5™
Used to stain nucleic acids in live or fixed cells. BD Pharmingen™ DRAQ5™ is also used for cell cycle analysis by DNA content, nuclear visualization, or discrimination of nucleated cells from debris or enucleated cells.
477.00€ - 670.00€
Specifica
Colore | Far-red |
---|---|
Concentrazione | 5 mM |
Content And Storage | Store undiluted at 4°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Bioimaging, Immunofluorescence, Intracellular Staining (Flow Cytometry) |
Tipo di colorante | DNA dye |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15803959
|
BD
564903 |
50 μL |
477.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15893949
|
BD
564902 |
200 μL |
670.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Far-red fluorescent DNA dye
- Cell permeable
- Used to stain nucleic acids in live or fixed cells
- Has an excitation wavelength maxima of 598/646nm
Specifica
Far-red | |
Store undiluted at 4°C | |
DNA dye | |
Tested in Development: Human, Mouse; Reported Reactivity: Rat |
5 mM | |
Bioimaging, Immunofluorescence, Intracellular Staining (Flow Cytometry) | |
598/646 nm |
Titolo del prodotto
BD DRAQ5™