Learn More
BD Phospholipid-binding Protein, APC Annexin V
Has high affinity for PS, and binds to cells with exposed PS
560.00€ - 835.00€
Specifica
Volume del campione | 5 μL |
---|---|
Tampone di conservazione | Aqueous Buffered solution containing BSA and ≤0.09% Sodium Azide |
Content And Storage | 4°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Coniugato | APC (Allophycocyanin) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15856278
|
BD
550474 |
100 Tests |
560.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15866278
|
BD
550475 |
200 Tests |
835.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Conjugated to APC
- Staining precedes the loss of membrane integrity which accompanies the latest stages of cell death resulting from either apoptotic or necrotic processes
Flow Cytometry
Specifica
5 μL | |
4°C | |
APC (Allophycocyanin) |
Aqueous Buffered solution containing BSA and ≤0.09% Sodium Azide | |
Flow Cytometry |
Titolo del prodotto
BD Phospholipid-binding Protein, APC Annexin V