Learn More
BD Recombinant Human Interleukin-6 (IL-6)
An absorbance assay based on the Beers-Lambert law
Marca: BD 550071
843.16 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Quantitative standard for measuring human IL-6 protein levels in an IL-6 specific sandwich ELISA with purified MQ2-13A5 antibody as a capture antibody and biotinylated MQ2-39C3 as the detection antibody
- Storage buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA and glycerol
- Biological Activity: Activity Range is measured in a proliferation assay using TF-1 indicator cells at 105cells/ml
- Specific Activity: 0.5 - 3.0 x 108 Unit™/mg
- ED50: 30- 200pg/ml; Observed dose response: 50 fold
Bioassay, Enzyme-linked immunosorbent assay
Specifica
-80°C | |
10 μg | |
Human |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
BD Recombinant Human Interleukin-6 (IL-6) > Recombinant Human IL-6; 200μg/mL; 10μg